31580
Terbufos-sulfone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H21O4PS3/c1-6-12-14(15,13-7-2)16-8-17(10,11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Clé InChI
DWZSTEUTHNUVQD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- In fruits, vegetables and milk samples by gas chromatography (GC) coupled with ion trap mass spectrometry (MS/MS).
- In water samples by a dispersive solid-phase extraction method based on the use of multiwalled carbon nanotubes.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable