26210
3-Chloropropionyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.457
Point d'ébullition
143-145 °C (lit.)
Densité
1.324 g/mL at 20 °C
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
Clé InChI
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Application
- microwave-promoted liquid-phase synthesis of 3,5-disubstituted 2-thioxotetrahydropyrimidin-4-ones
- preparation of hydrophilic and macroporous polymer resins modified with isothiocyanate groups
- synthesis of diethylaminopropionamido-hydroxy-anthraquinones, which are potential anticancer agents
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter