Principaux documents
26154
Pistons avec embouts pour seringue Hamilton® séries 1000, 1700, et 1800
for use with Hamilton 1710 (C, LT, N, RN, or TLL), pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE plunger tip
Taille
100 μL
Caractéristiques
1710C, LT, N, RN, or TLL
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 1162-02
Volume de la seringue
100 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 1710 (C, LT, N, RN, or TLL)
Description générale
Pour la réparation des seringues Hamilton Series 1000, 1700 et 1800. Ces pistons ne sont pas compatibles avec les seringues Sample Lok.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.