Principaux documents
24582
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN (Autosampler Removable Needle), pkg of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
stainless steel
Taille de l'aiguille
(Pt. Style 1 (cone tip))
Caractéristiques
ASRN (Autosampler Removable Needle)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7785-01
L de l'aiguille
43 mm
Volume
5-10 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Hamilton Gastight SyringeModel 175ASRN
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.