14131
Iopanoic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
2-(3-Amino-2,4,6-triiodobenzyl)butyric acid, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropanoic acid, Iodopanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
150-156 °C
Application(s)
clinical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C(N)=C(I)C=C1I
InChI
1S/C11H12I3NO2/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5H,2-3,15H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This radiographic contrast agent prevents the release of thyroid hormone from the thyroid gland. It also inhibits the conversion of thyroxine to triiodothyronine.
Application
Produits recommandés