10107BC
1-2 Test® Kit
suitable for Immuno-diffusion assays for Food and Beverages applications
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
1-2 Test®,
Agence
AOAC® 989.13 (OMA)
Gamme de produits
1-2 Test®
Durée de conservation
6‑13 mo.
Conditionnement
pkg of 72
Fabricant/nom de marque
1-2 Test®
BioControl Systems 10107-72
Entrée
food(s)
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Salmonella spp.
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Composants
- Test Units
- Antibody
- Iodine-Iodide solution
- Test trays
Principe
Méthode d'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3