Principaux documents
08564
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.5 mmol/g amine loading
Synonyme(s) :
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
~1.5 mmol/g amine loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Application
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable