Principaux documents
07169
Supelco
BTEX Standard
analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Densité
0.998 g/mL at 20 °C
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Composants
la solution contient du benzène, toluène, éthylbenzène, p-xylène, m-xylène, o-xylène, 10 μg/ml chacun dans l′eau
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves