Principaux documents
01916
Millipore
Gélose
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Agar, Agar-agar
About This Item
Formule linéaire :
(C12H18O9)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Nomenclature NACRES :
NA.74
Forme
powder
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Perte
≤10% loss on drying
pH
6-7.5 (1.5% in gel, after autoclaving )
Pf
85-89 °C
Température de transition
gel point 34-36 °C
Résistance du gel
≥800 g/cm2Nikkan, after autoclaving
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤2.75%
Traces de cations
Ca: ≤500 ppm
Mg: ≤200 ppm
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clé InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Application
This agar is a mxture of Gelidium agar and a small amount of Gracilaria agar. It gives a very clear gel and shows the same good charakteristics as the typical pure Gelidium agar.
Remarque sur l'analyse
Toxic substances: absence
Nephelosi/after autoclaving NTU <8
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1