00586
Acétone
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
184 mmHg
Qualité
purum
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
8 % (lit.)
Impuretés
≤1% water
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
n20/D 1.359
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
-94 °C (lit.)
−94 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As organic solvent to investigate the zeta potential of TiO2 and Al2O3 powders.
- Synthesis of poly(ortho esters) (POE), biodegradable carriers for drug delivery devices.
- Spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves