00320188
(−)-α-Bisabolol
primary reference standard
Synonyme(s) :
(−)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Clé InChI
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Autres remarques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
289.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
143 °C - closed cup