28-5435
Styrene
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Phenylethylene, Vinylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Pression de vapeur
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Limite d'explosivité
6.1 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
Point d'ébullition
145-146 °C (lit.)
Pf
−31 °C (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Clé InChI
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.0 °C - closed cup