28-4520
Sodium thiosulfate pentahydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥99.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable