28-4250
Sulfate de sodium
SAJ first grade, ≥99.0%, beads
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Essai
≥99.0%
Forme
beads
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L)
Pf
884 °C (lit.)
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable