28-2300
Chlorure de sodium solution
1 M
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 M
1 N
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable