28-1980
Sodium bisulfite
SAJ first grade, ≥58.5% SO2 basis
Synonyme(s) :
Sodium hydrogensulfite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
≥58.5% SO2
pH
4.3 (10 g/L)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
Clé InChI
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable