Principaux documents
28-0675
Sigma-Aldrich
Gel de silice
CP, blue, bead size, medium
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115700
ID de substance PubChem :
Qualité
CP
Forme
beads
Disponibilité
available only in Japan
Couleur
blue
Taille des billes
, medium
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N