24-5151
Potassium permanganate
suitable for determination of toxic metals, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥99.5%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Disponibilité
available only in Japan
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
Adéquation
suitable for determination of toxic metals
Chaîne SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Clé InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges