24-4720
Hydroxyde de potassium solution
1 M
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 M
1 N
Chaîne SMILES
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter