24-4380
Potassium citrate tribasic monohydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
8.0-9.5
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clé InChI
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable