24-3745
Alcool polyvinylique
SAJ first grade, degree of polymerization 500
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Forme
solid
Poids mol.
degree of polymerization 500
Disponibilité
available only in Japan
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available