23-0310
Huile de noix de coco from Cocos nucifera
CP
Synonyme(s) :
Huile de coprah
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
23-27 °C
Température de stockage
room temp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup