18-0790
Lead(II) nitrate
JIS special grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Lead dinitrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.5%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Disponibilité
available only in Japan
Pf
470 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clé InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges