13-0750
Hexamethylenetetramine
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Disponibilité
available only in Japan
Pf
280 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Clé InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges