Principaux documents
11-0220
Sigma-Aldrich
Field′s reagent (B)
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
blood stain
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable