Principaux documents
11-0100
Sigma-Aldrich
Fehling′s reagent (B)
Synonyme(s) :
Potassium sodium tartrate solution, alkaline, Fehling’s reagent II for sugars
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[K+].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
LJCNRYVRMXRIQR-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2