09-1720
2-Methoxyethanol
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Pression de vapeur
6.17 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
548 °F
Limite d'explosivité
24.5 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
pb
124-125 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Immune system, thymus
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup