09-1480
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt solution
Synonyme(s) :
Acide (éthylènedinitro)tétraacétique disodium salt, EDTA disodium salt, EDTA-Na2
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Adéquation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable