07-5350
1,4-Dioxane
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Dioxane, Oxyde de diéthylène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
356 °F
Limite d'explosivité
22 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
Point d'ébullition
100-102 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C