Principaux documents
07-0630
Sigma-Aldrich
Devarda′s alloy
SAJ special grade
About This Item
Formule linéaire :
AlCuZn
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352402
ID de substance PubChem :
Qualité
SAJ special grade
Forme
powder
Composition
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
550 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
Clé InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges