Principaux documents
05-1060
Sigma-Aldrich
Calcium stearate
CP, 6.2-7.2% Ca basis
Synonyme(s) :
Octadecanoic acid calcium salt, Stearic acid calcium salt
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)16COO]2Ca
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
607.02
Beilstein:
3919698
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Qualité
CP
Forme
solid
Composition
Ca, 6.2-7.2%
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Clé InChI
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable