03-4881
4-tert-Butylcatechol
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Essai
≥98.0%
Disponibilité
available only in Japan
pb
285 °C (lit.)
Pf
52-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
Clé InChI
XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges