03-2350
Biotine
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
D-Biotine, Bios II, Coenzyme R, Vitamine B7, Vitamine H
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
Couleur
white
Pf
231-233 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Clé InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable