Principaux documents
01-3070
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate hexadecahydrate
SAJ special grade
About This Item
Formule linéaire :
Al2(SO4)3 · 16H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
630.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352311
ID de substance PubChem :
Qualité
SAJ special grade
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.16H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);16*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Clé InChI
TYYRFZAVEXQXSN-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nagasathiya Krishnan et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 21(3), 481-486 (2015-08-27)
The coordinating nature of the hydroxy carboxylic acids, such as tartaric and citric acids, has been utilized for the in-situ formation of anions representing the trivalent elements boron and aluminum and two dianions of the hydroxy acid selected under negative