01-0494
Acétone
for residue analysis, JIS 5000
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for residue analysis
Agence
JIS 5000
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for residue analysis
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F
Point d'éclair (°C)
-18 °C