Principaux documents
ZLXM0D080
Milli-Q
Module d'électrodésionisation (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 80 L/hr
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Caractéristiques
removes remaining ions by electrodeionization
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Elix®
Paramètres
80 L/hr flow rate
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® est conçu pour désioniser l'eau en continu après osmose inverse (OI). Le module Elix® contribue à produire de l'eau pure de qualité supérieure de manière fiable et constante, sans aucune maintenance à un débit de 80 l/h.
Application
L'eau de Type 2 obtenue après traitement par OI-EDI répond aux besoins d'un grand nombre d'applications de laboratoire classiques (préparation d'échantillons, de tampons ou de réactifs, rinçage de la verrerie…) et convient à l'alimentation des équipements et instruments (autoclaves, lave-vaisselles, enceintes de vieillissement et de tests de stabilité, analyseurs cliniques, automates de coloration de lames, générateurs d'hydrogène, systèmes d'eau ultra pure…).
Caractéristiques et avantages
  • Pièce de rechange d'origine pour le module d'EDI Elix® - Réf. ZLXM0D080.
  • Contient une résine échangeuse d'ions à lits mélangés.
  • Élimine de manière efficace les ions restants de l'eau purifiée par osmose inverse pour produire une eau pure de qualité constante, quelle que soit la qualité de l'eau d'alimentation (conductivité, niveaux de CO2) ou la performance de la cartouche d'osmose inverse.
  • Rend inutiles les procédés de régénération chimique dangereux, le remplacement de résines coûteuses, le changement de cartouches DI ou l'ajout d'adoucisseurs.
  • Réduit le temps de maintenance, garantissant des coûts d'exploitation faibles et prévisibles.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany