Principaux documents
ZFCBIQXUK
Milli-Q
Box Milli-Q® IQ spécifique d'un pays
Available only in United Kingdom, Singapore, Ireland, Hong Kong, Malaysia
Synonyme(s) :
Box Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 spécifique du pays (UK)
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 kit
Disponibilité
available only in (United Kingdom, Singapore, Ireland, Hong Kong, Malaysia )
Compatibilité
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
La box spécifique du pays pour les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 est un accessoire d'installation qui contient un aide-mémoire imprimé, un manuel d'utilisation en anglais sur une clé USB, et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local.
Application
Les éléments de la box spécifique du pays permettent aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin pour utiliser correctement leur système et se connecter au réseau électrique local.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany