Principaux documents
ZAFS10EWW
Milli-Q
Système de purification d'eau AFS® 10E
Water purification system with Elix® technology, producing CLRW quality water up to 200 L/day
Synonyme(s) :
AFS® 10E Water Purification System
About This Item
Code UNSPSC :
41104206
Nomenclature NACRES :
SB.53
Entrée CA/CC
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
AFS®
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
10 L/hr make-up flow rate
2 L/min distribution flow rate
2 L/min product water instant delivery rate
200 L/day max. usage
28 kg operating weight (61.7 lb)
Résistivité
>15 MΩ-cm, at 25°C
system H × W × depth
58.5 cm (23 in.) × 26.8 cm (10.6 in.) × 42.6 cm (16.8 in.)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<30 ppb
Entrée
potable tap water
Sortie
clinical laboratory reagent water (CLRW) (that complies with the CLSI guideline)
Description générale
Les systèmes AFS® E combinent la technologie d'électrodésionisation (EDI) de pointe Elix® avec d'autres techniques complémentaires de purification de l'eau pour fournir de manière fiable une eau de qualité constante. Le système de purification d'eau AFS® 10E permet de produire jusqu'à 200 litres d'eau par jour avec un débit de production vers le réservoir de 10 litres par heure et un débit de distribution vers l'analyseur de 2 litres par minute. L'eau produite par le système est conforme à la directive du CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) relative à l'eau de qualité CLRW (Clinical Laboratory Reagent Water). La technologie d'EDI Elix®, qui utilise des résines échangeuses d'ions auto-régénérées en permanence, contribue à garantir des coûts d'exploitation faibles et prévisibles pour la gamme de systèmes AFS® E. Ces systèmes sont dotés de capacités complètes de surveillance et d'archivage de la qualité de l'eau permettant de stocker jusqu'à six mois de données.
Application
Les systèmes de purification d'eau des gammes AFS® E, dotés de la technologie Elix®, alimentent les analyseurs avec une eau de qualité constante conforme à la norme CLRW du CLSI.
Caractéristiques et avantages
  • La technologie d'électrodésionisation (EDI) de pointe Elix® est associée à d'autres techniques complémentaires de purification de l'eau pour fournir une eau de qualité constante répondant aux normes CLRW
  • La technologie d'électrodésionisation Elix® utilise des résines échangeuses d'ions auto-régénérées en permanence pour garantir des coûts d'exploitation prévisibles
  • Répond aux exigences d'accréditation (par exemple, accréditation CAP 15189SM selon la norme ISO 15189:2022) avec des capacités complètes de surveillance et d'archivage automatique de la qualité de l'eau. Jusqu'à 6 mois d'informations peuvent être stockées pour garantir une traçabilité optimale
  • La technologie Elix® brevetée fournit une eau de qualité constante sans ajout d'adoucisseurs ou de cartouches de conditionnement, réduisant ainsi la maintenance et la période d'immobilisation de l'analyseur
  • Les contrats de maintenance Milli-Q® offrent une assistance complète, incluant des visites de maintenance préventive et la gestion en ligne des contrats
  • Son faible encombrement permet une installation selon les besoins : au mur, sur ou sous la paillasse, ou sur un chariot
Composants
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Autres remarques
Mode d'emploi :
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration et UV
  • Applications : laboratoires cliniques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Système" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB dans la version de la configuration nord-américaine).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany