XX8000025
Tubing, 1/4 in. I.D.x 7.6 m, silicone
Peristaltic pump use
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Matériaux
silicone
Paramètres
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
D.I.
6.4 mm (0.25 in.)
Longueur
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Application
Peristaltic pump use