XX6504709
Flacon en PVC, 120 ml
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Récipient en PVC
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVC bottle
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Patch Test Kit
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
– Contrôle rapide de la contamination particulaire des fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, des produits chimiques en vrac, des eaux de chaudière et des huiles lubrifiantes
– Échelle colorimétrique et échelle d'évaluation de la contamination particulaire correspondant aux niveaux de contamination standards reconnus
– Résultats fiables et précis permettant de détecter les variations importantes des niveaux de propreté
– Nécessaire incluant suffisamment de filtres pour 100 analyses
Caractéristiques et avantages :
•Stock de consommables suffisant pour réaliser 100 analyses
•Produit livré avec une mallette légère, facile à transporter
•Échelle colorimétrique et échelle d'évaluation de la contamination particulaire correspondant aux niveaux de contamination standards reconnus
Applications :
Analyses de terrain de la contamination des fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, des eaux, des huiles lubrifiantes et autres produits apparentés.
Référence du kit
XX6504730 – Nécessaire de contrôle colorimétrique
Composants
PD1504700 – PetriSlide pour analyses de la contamination
SMWP02500 – Filtre membrane MF-Millipore, 5,0 µm, 25 mm, blanc, uni, 100
SMWP04700 – Filtre membrane MF-Millipore, 5,0 µm, 47 mm, blanc, uni, 100
XX6200006P – Pince à bouts plats et arrondis, acier inoxydable
XX6200035 – Pompe à vide manuelle, acier inoxydable
XX6300120 – Support filtre pour contrôle colorimétrique
XX6504704 – Flacon distributeur de solvant
XX6504707 – Swinnex 25 mm avec grille de contre-pression
XX6504709 – Flacon en PVC, 120 ml
XX6504710 – Tuyau à vide en fluoroélastomère, 1/8"
XX6504713 – Nuancier 1 pour contrôle colorimétrique (applications navales)
Pièces de rechange
XX2004701 – Bague de serrage pour entonnoir
XX2004703 – Joint plat, PTFE
XX4004714 – Joint plat pour bague de serrage, PTFE
XX6300123 – Joint torique, 2-233, Buna-N
XX6504708 – Support en acier inoxydable avec base
Application
Certificats d'analyse (COA)
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.