Principaux documents
VPMH203000
Millipore
Support Viresolve® Pro+ Magnus
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro+ Magnus Holder (for 1 to 3 Devices and 1 to 3 Shields and Shield H)
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
316L stainless steel component(s) (structural)
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
L × l × H
135 cm (53 in.) × 104 cm (40.9 in.) × 77 cm (30.3 in.)
Description générale
Les supports Viresolve® Magnus sont conçus pour le traitement de grands volumes. Le support Viresolve® Pro+ Magnus permet l'utilisation du dispositif Viresolve® Pro couplé au Viresolve® Pro Shield ou Shield H. Grâce à l'absence de contact avec le produit, il n'est plus nécessaire de procéder à des validations de nettoyage. Le support pour cartouche VPMH203000 est capable d'accepter jusqu'à 3 unités.
Caractéristiques et avantages
  • Commande hydraulique manuelle simple pour les unités de serrage
  • Positionnement vertical pour limiter l'encombrement et faciliter l'utilisation (empiler, clamper, exécuter)
Informations légales
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany