Principaux documents
TX1389
Supelco
2,2,4-Triméthylpentane
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Isooctane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.23
Numéro Beilstein :
1696876
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
208-759-1
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
41 mmHg ( 21 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Limite d'explosivité
6 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
Point d'ébullition
98-99 °C (lit.)
Pf
−107 °C (lit.)
Température de transition
flash point -12 °C
Solubilité
0.56 mg/L
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
Absorption UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniSolv®
TX1389P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.5% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardRefractive index (at 20°C)UV Abs. at 200 nm1.00AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 230 nm0.02AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off200nm maxWater (H2O)0.01% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2