Principaux documents
TMTP04700
Millipore
Filtre membrane Isopore
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, dimension de pores de 5,0 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
20 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : TMTP
La membrane Isopore est un filtre écran en polycarbonate à pistes gravées recommandé pour toutes les analyses dans lesquelles l′échantillon est observé à la surface de la membrane. La membrane Isopore offre des avantages distinctifs pour l′analyse des contaminants en suspension dans l′air et autres particules par microscopie optique ou électronique. La membrane Isopore est constituée d′un film de polycarbonate de surface lisse semblable à du verre, pour une observation plus nette des échantillons. Le procédé de fabrication unique de cette membrane garantit un diamètre de pore précis et une dimension de pore uniforme, pour une séparation exacte des échantillons en fonction de leur taille. Il n′est généralement pas nécessaire d′utiliser des filtres pour comparaison de poids, car la tare et le poids des cendres sont faibles et constants.
Caractéristiques et avantages :
•La structure de la membrane retient les particules à sa surface, ce qui simplifie le dénombrement et l′analyse.
•Les membranes Isopore ne provoquent pas de coloration, ce qui réduit le bruit de fond.
•Les membranes ne sont pas hygroscopiques, d′où un séchage rapide et un temps d′analyse des échantillons réduit.
•Le matériau translucide ne nécessite pas de nettoyage pour la microscopie à lumière transmise ; également disponible en couleur brune.
Applications :
Contrôle de l′air, microscopie épifluorescente, essais de chimiotaxie.
Type de filtre : Filtre écran
Application
  • Parasitologie
  • Chimiotaxie
  • Essais biologiques
  • Cytologie
  • Contrôle de l'air
  • Détection de microplastiques
Attention
L′autoclavage peut provoquer une éventuelle baisse de débit.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Lingling Hu et al.
PloS one, 15(3), e0229962-e0229962 (2020-03-10)
Microplastic fibers (MFs) pollute aquatic habitats globally via sewage release, stormwater runoff, or atmospheric deposition. Of the synthetic MFs, polyester (PES) and polypropylene (PP) are the most common. Field studies show that fish ingest large quantities of MFs. However, few