Principaux documents
SX0400
Supelco
Carbonate de sodium
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel disodique, Carbonate de soude, Soude calcinée
About This Item
Formule linéaire :
Na2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.99
Beilstein:
4154566
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
207-838-8
Essai:
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Forme:
powder
Solubilité:
212.5 g/L
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Forme
powder
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤1% loss on drying, 300°C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
Pf
851 °C (lit.)
Solubilité
212.5 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Application
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
Actions biochimiques/physiologiques
Constituant de tampon pouvant être utilisé pour l′extraction des protéines membranaires périphériques.
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric; calc. on dried substance)99.9% minCalcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.001% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.0005% maxLoss on drying (300°C)1.0% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.005% maxSilicate (SiO2)0.005% maxTotal sulfur (as SO4)0.003% max
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable