Principaux documents
SX0076
Supelco
Sand
Sea
Synonyme(s) :
Sand
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101503
Numéro de classement CE :
238-878-4
Forme
granular
Couleur
beige
Taille des particules
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
pb
>2200 °C/1013 hPa
Pf
1713 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Sea
Remarque sur l'analyse
ColorBeigeDescriptionTo pass testFormGranules, free-flowing, visibly dry
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable