STBMRFD64
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 600 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Fluid D Washing Solution, Fluid D for Sterility testing, washing fluid
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 4 × 600 mL
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Volume du flacon
600 mL , filling volume
pH
7.1 ± 0.2 (25 °C)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1