ST1714
Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Pregnancy-Associated Plasma Protein A, Anti-Pappalysin 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G3, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAPPA(5069)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable