Principaux documents
SH1M211H2
Millipore
RW03-PVP 47MM 100/PK
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3