Principaux documents
SA1J794H5
FS 0.8UM,MCE,25MM,NS,100/PK
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3