Principaux documents
RCHFA4VP1
Millipore
Protocole de validation pour RCS® High Flow Touch
A4 Format, Microbial Air Sampler Validation Guide
Synonyme(s) :
Protocole de validation pour préleveur d'air, Protocole de validation pour préleveur d'air pour le contrôle microbiologique
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
eCl@ss :
25169090
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
RCS®
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
industrial qc
Compatibilité
for use with RCS® High Flow Touch Microbial Air Samplers.
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le protocole de validation pour RCS® High Flow Touch est un guide prêt à l′emploi conçu pour qualifier les préleveurs d'air RCS® High Flow Touch pour le contrôle microbiologique avant de passer aux tests de routine. Il couvre la qualification de l'installation, la qualification opérationnelle et la qualification des performances. La surveillance de l'air est une étape de contrôle critique établie par les organismes de réglementation pour garantir la qualité des produits à l'intérieur des salles propres.
Le protocole de validation au format A4 garantit la conformité réglementaire des préleveurs d'air et la constance de leurs performances.
Application
Le protocole de validation pour RCS® High Flow Touch permet de valider les préleveurs d'air RCS® High Flow Touch pour le contrôle microbiologique et de garantir la constance de leurs performances et leur conformité réglementaire.
Informations légales
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany